(3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(Aminomethyl)-3-phenylisoxazole, (3-Phenylisoxazol-5-yl)methanamine
OR15367-1G
APOSOR15367-1GEA
0
EUR
APOSOR15367-1G
(3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanamine 97%
(3-Phenyl-5-isoxazolyl)methanamine
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Molecular Weight: 174,2 g/mol Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844852 CAS-Nummer: 54408-35-4 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |