3-Bromo-4-[(methylamino)methyl]thiophene hydrochloride, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-Methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride

OR15369-250MG
APOSOR15369-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR15369-250MG
3-Bromo-4-[(methylamino)methyl]thiophene hydrochloride, technische Qualität
3-Bromo-4-[(methylamino)methyl]thiophene hydrochloride
Formel: C₆H₈BrNS·ClH
Molecular Weight: 242,564 g/mol
Schmelzpunkt: 164,5…166 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09817483
CAS-Nummer: 944450-82-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR