2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(5-Carboxypyrimidin-2-yl)thiophene, 2-(Thiophen-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-(thien-2-yl)pyrimidine, 5-Carboxy-2-(thien-2-yl)-1,3-diazine
OR15373-1G
APOSOR15373-1GEA
255
EUR
APOSOR15373-1G
2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂S Molecular Weight: 206,221 g/mol Schmelzpunkt: 291…296 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817551 CAS-Nummer: 916766-97-7 |