3-Phenylisoxazole-5-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15378-1G
APOSOR15378-1GEA
166
EUR
APOSOR15378-1G
3-Phenylisoxazole-5-carbaldehyde 97%
3-Phenylisoxazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,17 g/mol Schmelzpunkt: 72,5…74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09817543 CAS-Nummer: 72418-40-7 |