1-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
OR15387-1G
APOSOR15387-1GEA 180 EUR
APOSOR15387-1G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-pyrrole
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₁₀BrN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02665256
CAS-Nummer: 383137-70-0