tert-Butyl-2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile, N6-BOC protected
OR15388-1G
APOSOR15388-1GEA
30.6
EUR
APOSOR15388-1G
tert-Butyl-2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
tert-Butyl-2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₇N₃O₂S Schmelzpunkt: 193…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664037 CAS-Nummer: 150986-83-7 |