6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-tert-Butyl 3-methyl 2-amino-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(7H)-dicarboxylate, Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate, N6-BOC protected
OR15389-1G
APOSOR15389-1GEA
24.8
EUR
APOSOR15389-1G
6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₄S Molecular Weight: 312,39 g/mol Schmelzpunkt: 165…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200952 CAS-Nummer: 877041-47-9 |