2-Chloro-N-(2-furylmethyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15392-1G
APOSOR15392-1GEA
58
EUR
APOSOR15392-1G
2-Chloro-N-(2-furylmethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-furylmethyl)acetamide
Formel:
C₇H₈ClNO₂ Molecular Weight: 173,6 g/mol Schmelzpunkt: 39…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00297044 CAS-Nummer: 40914-13-4 |