Ethyl-2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15405-1G
APOSOR15405-1GEA 34.8 EUR
APOSOR15405-1G
Ethyl-2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate
Ethyl-2-cyano-3-(4-methylphenyl)acrylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136329
CAS-Nummer: 2017-88-1