Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Methoxycarbonyl)-3-phenyl-1H-pyrazole
OR15423-1G
APOSOR15423-1GEA
0
EUR
APOSOR15423-1G
Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00208415 CAS-Nummer: 856061-37-5 |