4'-(Methylsulfonyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1543-25G
APOSOR1543-25GEA
0
EUR
APOSOR1543-25G
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon 98%
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₃S Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025072 CAS-Nummer: 10297-73-1 |