1-{[4-(Acetylamino)phenyl]sulphonyl}-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR15431-1G
APOSOR15431-1GEA
127
EUR
APOSOR15431-1G
1-{[4-(Acetylamino)phenyl]sulphonyl}-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-{[4-(Acetylamino)phenyl]sulphonyl}-4-piperidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₅S Molecular Weight: 326,37 g/mol Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02081043 CAS-Nummer: 314744-44-0 |