[3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15434-500MG
APOSOR15434-500MGEA 121 EUR
APOSOR15434-500MG
[3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanol
[3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanol
Formel: C₉H₇ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200919
CAS-Nummer: 5372-40-7