4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15439-1G
APOSOR15439-1GEA
136
EUR
APOSOR15439-1G
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
4-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂O₃ Molecular Weight: 297.14 g/mol Schmelzpunkt: 210…214 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200988 CAS-Nummer: 56442-18-3 |