Ethyl-1,3-benzothiazol-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15441-1G OR15441-5G
APOSOR15441-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15441-1G APOSOR15441-5G
Ethyl-1,3-benzothiazol-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00848360
CAS-Nummer: 32137-76-1