Ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15442-1G
APOSOR15442-1GEA
0
EUR
APOSOR15442-1G
Ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Ethyl-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₄ Molecular Weight: 247,25 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200915 CAS-Nummer: 14771-33-6 |