6-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15445-1G
APOSOR15445-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15445-1G
6-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
6-Iodimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₅IN₂ Molecular Weight: 244,0300 g/mol Schmelzpunkt: 130…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200985 CAS-Nummer: 426825-75-4 |