3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15454-250MG
APOSOR15454-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR15454-250MG
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
3-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 72…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020904
CAS-Nummer: 51226-14-3