2-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-1H-pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15487-250MG
APOSOR15487-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR15487-250MG
2-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-1H-pyrrole
2-(3,4-Dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-1H-pyrrole
Formel: C₈H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 162…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00030437
CAS-Nummer: 10087-65-7