1-(2-Furyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylprop-1-yl)furan
OR15495-500MG
APOSOR15495-500MGEA
560
EUR
APOSOR15495-500MG
1-(2-Furyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol
1-(2-Furyl)-2,2-dimethyl-1,3-propanediol
Formel:
C₉H₁₄O₃ Molecular Weight: 170,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00720174 CAS-Nummer: 4946-64-9 |