Methyl trans-4-bromocinnamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR15501-250MG
APOSOR15501-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR15501-250MG
Methyl trans-4-bromocinnamate 98%
Methyl trans-4-bromocinnamate
Formel:
C₁₀H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD00157162 CAS-Nummer: 71205-17-9 |