Methyl (E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(1E)-2-Cyano-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]anisole, Methyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, Methyl trans-α-cyano-4-methoxycinnamate
OR15502-1G
APOSOR15502-1GEA
29
EUR
APOSOR15502-1G
Methyl (E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Methyl (E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ Molecular Weight: 217,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00630908 CAS-Nummer: 14479-58-4 |