Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-3-butenoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15504-1G
APOSOR15504-1GEA
270
EUR
APOSOR15504-1G
Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-3-butenoate
Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-3-butenoate
Formel:
C₁₂H₁₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864843 CAS-Nummer: 105213-31-8 |