4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15511-1G
APOSOR15511-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15511-1G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₃BrClN₃
Molecular Weight: 208,44 g/mol
Schmelzpunkt: 189…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782040
CAS-Nummer: 205672-25-9