5-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyrimidine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR15516-1G
APOSOR15516-1GEA 29 EUR
APOSOR15516-1G
5-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂O₂S
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00508247
CAS-Nummer: 38275-48-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR