2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-(Methylthio)pyrimidin-5-yl)boronic acid, 2-(Methylthio)pyrimidine-5-boronic acid
OR15528-250MG
APOSOR15528-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR15528-250MG
2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäure 97%
2-(Methylthio)-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₅H₇BN₂O₂S
Molecular Weight: 170,0000 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07375142
CAS-Nummer: 348098-29-3