Ethyl-2,5-dibromothiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,5-dibromothiazole-4-carboxylate
OR15536-500MG
APOSOR15536-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR15536-500MG
Ethyl-2,5-dibromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2,5-dibromothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₅Br₂NO₂S Molecular Weight: 314,9800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265487 CAS-Nummer: 208264-60-2 |