Ethyl 2-isopropylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-isopropylthiazole-4-carboxylate
OR15537-1G
APOSOR15537-1GEA 37.7 EUR
APOSOR15537-1G
Ethyl 2-isopropylthiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-isopropylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09025787
CAS-Nummer: 133047-44-6