1-Amino-2-butanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Aminobutan-2-ol
OR1554-5G
APOSOR1554-5GEA 0 EUR
APOSOR1554-5G
1-Amino-2-butanol
1-Amino-2-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059196
CAS-Nummer: 13552-21-1
UN: 2735
ADR: 8 III