Methyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR15543-1G
APOSOR15543-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15543-1G
Methyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-chlorothiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄ClNO₂S
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265500
CAS-Nummer: 72605-86-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR