Methyl-2-chloro-5-isopropylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-chloro-5-isopropylthiazole-4-carboxylate
OR15558-1G
APOSOR15558-1GEA
72.5
EUR
APOSOR15558-1G
Methyl-2-chloro-5-isopropylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-chloro-5-isopropylthiazole-4-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀ClNO₂S Molecular Weight: 219,69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265506 CAS-Nummer: 81569-27-9 |