Dimethyl-2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl 2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
OR15573-1G
APOSOR15573-1GEA
29
EUR
APOSOR15573-1G
Dimethyl-2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Dimethyl-2-bromo-1H-imidazole-4,5-dicarboxylate
Formel:
C₇H₇BrN₂O₄ Molecular Weight: 263,05 g/mol Schmelzpunkt: 99…102 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09702026 CAS-Nummer: 705280-65-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |