Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR15582-25G
OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA
719
EUR
APOSOR15582-25G
APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Formel:
C₅H₄ClNO₃ Molecular Weight: 161.55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265505 CAS-Nummer: 934236-35-8 |