3-Bromo-5-(2-hydroxyethyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(3-Bromoisoxazol-5-yl)ethanol
OR15589-1G
APOSOR15589-1GEA
317
EUR
APOSOR15589-1G
3-Bromo-5-(2-hydroxyethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(2-hydroxyethyl)isoxazole
Formel:
C₅H₆BrNO₂ Molecular Weight: 192,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025786 CAS-Nummer: 105175-00-6 |