2-Pyridinboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15598-1G
APOSOR15598-1GEA
183
EUR
APOSOR15598-1G
2-Pyridinboronsäurepinakolester 96%
2-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₂ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04039342 CAS-Nummer: 874186-98-8 |