N-(10-Bromdecyl)phthalimid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(10-Bromdecyl)phthalsäureimid, N-(10-Bromdecyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
OR1561-250MG
APOSOR1561-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR1561-250MG
N-(10-Bromdecyl)phthalimid
N-(10-Bromdecyl)phthalimid
Formel: C₁₈H₂₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060521
CAS-Nummer: 24566-80-1
UN: 3335
ADR: 9,III