2-Brom-4-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR15630-25G
APOSOR15630-25GEA
78.3
EUR
APOSOR15630-25G
2-Brom-4-chlorpyridin 97%
2-Bromo-4-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840757 CAS-Nummer: 22918-01-0 |