5-Brom-2-(methylthio)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-2-methylthiopyridine, 2-Methylthio-5-bromopyridine
OR15634-1G
APOSOR15634-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15634-1G
5-Brom-2-(methylthio)pyridin 98%
5-Brom-2-(methylthio)pyridin
Formel: C₆H₆BrNS
Molecular Weight: 204,0875 g/mol
Schmelzpunkt: 36…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411571
CAS-Nummer: 51933-78-9