(R)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15637-1G
APOSOR15637-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15637-1G
(R)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
(R)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Formel:
C₅H₁₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 203,0700 g/mol Schmelzpunkt: 265 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840829 CAS-Nummer: 126330-90-3 |