(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15643-25G
APOSOR15643-25GEA 0 EUR
APOSOR15643-25G
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 38…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683204
CAS-Nummer: 147081-29-6