(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, (2S)-2-Isobutylpiperazine, N1-BOC protected
OR15645-250MG
APOSOR15645-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR15645-250MG
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
(S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Formel:
C₁₃H₂₆N₂O₂ Molecular Weight: 242,36 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03787916 CAS-Nummer: 674792-06-4 |