(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine, (2S)-2-Isopropylpiperazine, N1-BOC protected
OR15647-100MG
APOSOR15647-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR15647-100MG
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Formel:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787918 CAS-Nummer: 674792-05-3 |