(3R)-1-Benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15650-1G
APOSOR15650-1GEA 0 EUR
APOSOR15650-1G
(3R)-1-Benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]piperazine
(3R)-1-Benzyl-3-[(benzyloxy)methyl]piperazine
Formel: C₁₉H₂₄N₂O
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08706360
CAS-Nummer: 255723-98-9