1-Cyclopropylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15663-1G
APOSOR15663-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15663-1G
1-Cyclopropylpiperazin
1-Cyclopropylpiperazine
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 43 °C/7mmHg
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06254805
CAS-Nummer: 20327-23-5
UN: 3263
ADR: 8,III