(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-2-(Aminomethyl)-1-Boc-pyrrolidine, (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate, (S)-1-Boc-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, (2S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine, N1-BOC protected, (S)-2-(Aminomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, (S)-2-(Aminomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
OR15683-5G
APOSOR15683-5GEA
58
EUR
APOSOR15683-5G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200.28 g/mol Siedepunkt: 112 °C/ 0.75mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03419257 CAS-Nummer: 119020-01-8 UN: 2735 ADR: 8 III |