(R)-2-Methylpyrrolidine-p-toluenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15684-1G
APOSOR15684-1GEA
101
EUR
APOSOR15684-1G
(R)-2-Methylpyrrolidine-p-toluenesulphonate
(R)-2-Methylpyrrolidine-p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₂H₁₉NO₃S Molecular Weight: 257,35 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368911 CAS-Nummer: 204387-55-3 |