(2S)-2-Methylpyrrolidine toluene-4-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2S)-2-Methylpyrrolidine tosylate (2S)-2-Methylpyrrolidine 4-methylbenzenesulphonate
OR15685-1G
APOSOR15685-1GEA
159
EUR
APOSOR15685-1G
(2S)-2-Methylpyrrolidine toluene-4-sulphonate
(2S)-2-Methylpyrrolidine toluene-4-sulphonate
Formel:
C₅H₁₁N·C₇H₈O₃S Molecular Weight: 257,349 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368912 CAS-Nummer: 1212353-38-2 |