Methyl 2-(bromomethyl)-5-cyanobenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-3-(methoxycarbonyl)benzonitrile, 4-Cyano-2-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
OR15700-250MG
APOSOR15700-250MGEA 114 EUR
APOSOR15700-250MG
Methyl 2-(bromomethyl)-5-cyanobenzoate 95+%
Methyl 2-(bromomethyl)-5-cyanobenzoate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Molecular Weight: 254,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18251143
CAS-Nummer: 421551-82-8