2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid 97%, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15741-5G
APOSOR15741-5GEA
0
EUR
APOSOR15741-5G
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid 97%, tech
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
Formel:
C₈H₇ClO₂S Schmelzpunkt: 136…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009721 CAS-Nummer: 51546-12-4 |