Eisen(III)acetylacetonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Tri(2,4-pentandionato-O,O')eisen(III), Eisen(III)-tris(2,4-pentandionato-O,O'), Eisen(III)-2,4-pentandionat
OR15745-100G OR15745-500G
APOSOR15745-100GEA 65.4 EUR
APOSOR15745-100G APOSOR15745-500G
Eisen(III)acetylacetonat
Eisen(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Molecular Weight: 353.18 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Dichte: 5.24 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5